Läs mer
Thermo Scientific™ S58-A Fixed Angle Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
8 x 13.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd den höga gravitationskraften och hastigheten på 58 000 rpm Thermo Scientific™ S58-A Rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Subcellulära isoleringar och pelletering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S58-A Rotor med fast vinkel |
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 13.5 mL |
| Max. RCF | 288,959 x g |
| Max. Hastighet | 58,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 76.9 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 39.6 mm |
| K-faktor | 50 |
| Max. Rörlängd | 18 mm |
| Visa mer |