Läs mer
S63845, MedChemExpress
Beskrivning
S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S63845 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1799633-27-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C39H37ClF4N6O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (40.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C(Cl)=C(OCCN1CCN(C)CC1)C=C2)=[C@@]2[C@]3=C(C4=CC=C(F)O4)SC5=NC=NC(O[C@H](CC6=C(OCC7=CC=NN7CC(F)(F)F)C=CC=C6)C(O)=O)=C53 |
| Visa mer |