Läs mer
Thermo Scientific™ S70-AT Rotor med fast vinkel
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
20 x 0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Centrifugalisera prover effektivt under multipla mikroprovpelletering och lipoproteinflotation med Thermo Scientific™ S70-AT Fixed Angle Rotor, erbjuder 20 x 0,5 ml kapacitet vid hastigheter upp till 70 000 rpm.
Funktioner
- Fast vinkel (30° ) titanrotor
- Kapacitet: 20x 0,5 ml
- Max. Hastighet/RCF: 70 000 rpm/307 052 xg
- K-faktor: 30,7
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Lämplig för multipla mikroprovpelletering och lipoproteinflotation.
Specifikationer
Specifikationer
Beskrivning | S70-AT Rotor med fast vinkel |
Material | Titan |
Typ | Rotor med fast vinkel |
Kapacitet | 20 x 0.5 mL |
Max. RCF | 307,052 x g |
Max. Hastighet | 70,000 rpm |
Radie (metrisk) | 56.1 mm |
Radie (metrisk) Min. | 31 mm |
K-faktor | 30.7 |
Max. Rörlängd | 56 mm |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals
Micro Ultracentrifuge Rotors Instruction Manual [EN]
Version: NOV.2016
Filstorlek: 6.8 MB
Specification Sheets
S70-AT Rotor
Filstorlek: 556 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ S70-AT Rotor med fast vinkel >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering