Läs mer
Thermo Scientific™ S80-AT2 fast vinkelrotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Centrifugalisera prover effektivt under multipla mikroprovpelletering och lipoproteinflotation med Thermo Scientific™ S80-AT2 rotor med fast vinkel, erbjuder 30 x 0,5 ml kapacitet vid hastigheter upp till 80 000 rpm.
Funktioner
- Kapacitet: 30x 0,5 ml
- Max. Hastighet/RCF: 80 000 rpm/357 440 xg (ytre raden), 303 824 xg (inre raden)
- K-faktor: yttre raden: 14, inre raden: 16
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Multipel mikroprovpelletering, lipoproteinflotation.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S80-AT2 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 30 x 0,5 ml |
| Max. RCF | 357 440 xg (yttre rad), 303 824 xg (inre rad) |
| Max. Hastighet | 80,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 50 mm Ytterrad, 42,5 mm Innerrad |
| Radie (metrisk) Min. | 35,5 mm Ytterrad, 28,1 mm Innerrad |
| K-faktor | 14 yttre rad/16 inre rad |
| Max. Rörlängd | 34 mm |
| Visa mer |