Läs mer
Thermo Scientific™ S80-AT3 Fixed Angle Rotor för MTX och MX Plus Micro-Ultracentrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Centrifugalisera prover effektivt under pelletering och gradientseparationer med Thermo Scientific™ S80-AT3 rotor med fast vinkel, erbjuder 8 x 8,3 kapacitet vid hastigheter upp till 80 000 rpm.
Funktioner
- Kapacitet: 8x 8,3 ml
- Max. Hastighet/RCF: 80 000 rpm/414 630 xg
- K-faktor: 23,2
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Rekommenderas för:
Pelletering och gradientseparationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | S80-AT3 Rotor med fast vinkel |
| Material | Titan |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 8,3 ml |
| Max. RCF | 414,630 x g |
| Max. Hastighet | 80,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 58 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 32.3 mm |
| K-faktor | 23.2 |
| Max. Rörlängd | 59 mm |
| Visa mer |