Läs mer
Socorex™ Acura™ Electro 926 Mikropipett
Volym (metrisk):
0,1 till 2,0μ L
0,5 till 10μ L (Ultra)
0,5 till 10μ l
1,0 till 20μ L
10 till 200μ L
2,5 till 50μ L
50 till 1 000μ l
Typ:
Elektronisk mikropipett
Elektronisk mikropipettsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
- Lättvikt.
- Enkelt, intuitivt, självlärande program.
- Stor display, vändbar höger/vänster läsning.
- Mikroprocessorstyrd motor.
- Snabbt utbytbart, snabbt laddningsbart, uppladdningsbart batteri som fungerar länge.
- Minskad axellängd och konisk ände förbättrar körbarheten och tillgången till mikrorör och mikroplattor.
- Inkluderar pipetteringscykelräknare.
- Valfria volymetriska moduler.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±1,2 % -<± 0,5 % |
| Batterityp | 4,8V NiMH |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elsäkerhet), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Modell | 926 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura Elektro |
| Programmerbarhet | Självlärande |
| Typ | Elektronisk mikropipett |
| Volym (metrisk) | 1,0 till 20μ L |
| Visa | Höger/vänster LCD |
| Visa mer |