Läs mer
Socorex™ Acura™ Electro 926 Mikropipett
Produktkod. p-8010140
Volym (metrisk):
0,1 till 2,0μ L
0,5 till 10μ L (Ultra)
0,5 till 10μ l
1,0 till 20μ L
10 till 200μ L
2,5 till 50μ L
50 till 1 000μ l
Typ:
Elektronisk mikropipett
Elektronisk mikropipettsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11829213
Brand: Socorex™ 926.0010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna elektroniska enkanaliga mikropipett är lätt och ergonomiskt vänlig och levereras med ett QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette laddas snabbt och har en lång självständighet.
  • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
  • Lättvikt.
  • Enkelt, intuitivt, självlärande program.
  • Stor display, vändbar höger/vänster läsning.
  • Mikroprocessorstyrd motor.
  • Snabbt utbytbart, snabbt laddningsbart, uppladdningsbart batteri som fungerar länge.
  • Minskad axellängd och konisk ände förbättrar körbarheten och tillgången till mikrorör och mikroplattor.
  • Inkluderar pipetteringscykelräknare.
  • Valfria volymetriska moduler.
Specifikationer
Noggrannhet <±1,2 % -<± 0,6 %
Batterityp 4,8V NiMH
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elsäkerhet), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell 926
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura Elektro
Programmerbarhet Självlärande
Typ Elektronisk mikropipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ L (Ultra)
Visa Höger/vänster LCD
Inkluderar QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning.
Ökar 0,05 μL
Precision <1.5% - <0.35%
Kvantitet 1 Ea.
Uppladdningstid <1,5 timmar
Garanti 24 månader