missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SA-15-P
Beskrivning
SA-15-P is a dual inhibitor of the interaction of lymphocyte activation gene 3 (LAG3) with both the major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1) (IC50 values from TR-FRET assay are 4.2 μM and 6.5 μM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide |
| CAS | 852846-00-5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | LAG-3 |
| Molekylformel | C26H24N2O4 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?