missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ SA-15-P

Produktkod. 30040321
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30040321

Brand: Tocris Bioscience™ 8050/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Dual inhibitor of LAG3 interaction with both MHCII and FGL1

SA-15-P is a dual inhibitor of the interaction of lymphocyte activation gene 3 (LAG3) with both the major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1) (IC50 values from TR-FRET assay are 4.2 μM and 6.5 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
CAS 852846-00-5
Kvantitet 10 mg
Mål LAG-3
Molekylformel C26H24N2O4
Renhet 0.98
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.