Läs mer
SA 47, MedChemExpress
Produktkod. 16469937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16469937 5 mg
1 options
Produktkod. 16469937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SA 47
CAS 792236-07-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H26N4O3
Kvantitet 5 mg
LEDER CNC(COC(NCCC(CC1)CCN1C2=CC=CC(C)=N2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 334.41
Formel vikt 334.41
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation