Läs mer
Invitrogen™ Human SAA ELISA Utrustning
Produktkod. 15425123
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15425123
Brand: Invitrogen™ EHSAA1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Serum Amyloid A (Hu SAA) ELISA kvantifierar Hu SAA i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu SAA. Metodens princip The Human SAA solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Serumamyloid A-familjen omfattar ett antal differentiellt uttryckta apolipoproteiner, akutfas SAA1 och SAA2, varvid den förra är huvudkomponenten i plasma och konstitutiva SAA. Även om levern är det primära stället för syntes av båda SAA-typerna har extrahepatisk produktion rapporterats. In vivo-koncentrationerna ökar med så mycket som 1000 gånger under inflammation. Flera studier har uttryckt dess betydelse vid diagnos och övervakning av olika sjukdomar. Patologiska SAA-värden detekteras ofta i samband med normala CRP-koncentrationer; SAA stiger tidigare och kraftigare än CRP. Nyligen har en bredare syn på SAA:s uttryck och funktion vuxit fram.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillträdesnummer P0DJI8
Analysintervall 0,41 till 300 ng/ml
Analyskänslighet 500 pg/mL
Kalibreringsområde 0,5 ng/ml till 300 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj GCPR
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 120, 3, 17 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6288
Gensymbol PIG4,SAA,SAA2,TP53I4
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym PIG4, SAA, SAA2, TP53I4
Mål SAA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter