Läs mer
Sabinene (>70%), TRC
Produktkod. 30134955
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134955 25 g
30012164 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS80758325G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3387-41-5
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym (±)-Sabinene, Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-, 4(10)-Thujene (6CI,7CI,8CI), 1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hexane, 4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, NSC 407278, Sabenene, Sabinen, Sabinene, (±)-Sabinene
IUPAC-namn 4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane
LEDER CC(C)C12CCC(=C)C1C2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sabinene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Formel vikt 136.1252
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.