Läs mer
Sabinene Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Thujanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 154.1358 |