Läs mer
Sabinene, MedChemExpress
Beskrivning
Sabinene is a perfume additive which is being explored as the component for the next generation aircraft fuel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sabinene |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 3387-41-5 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H16 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (244.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C12CCC(C1C2)=C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Visa mer |