Läs mer
Lonza™ SABM™ Liten luftvägs epitelcelltillväxt Basal Medium
Produktkod. 11665420
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11665420
Brand: Lonza™ CC3119
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Basalmediumkomponenten i sin helhet SAGM™ Små luftvägs epitelcelltillväxt medium BulletKit™ (katalognummer CC-3118), som består av basal och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Basalt medium.
  • Komponent i sin helhet SAGM™ Små luftvägs epitelcelltillväxt medium BulletKit™ (katalognummer CC-3118) som består av basal och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Serumfri och optimerad för att odla humana små luftvägsepitelceller (SAEC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Luftvägsceller
Produkttyp Basal Medium
Kvantitet 500 ml
Formatera 500 ml flaska
pH 7,4 till 7,6
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara mörkt vid 2 till 8 °C