Läs mer
Scharlab Sabouraud Chloramphenicol Agar
:
Sabouraud Chloramphenicol Agar; Form: Fast
Beskrivning
- EP/ISO
- Fast odlingsmedium för isolering av svampar
- Enligt ISO 16212 och 18416 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 16212 och 18416 |
| Form | Solid |
| Medietyp | Sabouraud Chloramphenicol Agar |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Kaseinpepton 5,0 g/L, Köttpepton 5,0 g/L, D(+)-glukos 40,0 g/L, Kloramfenikol 0,5 g/L, Agar 15,0 g/L |
| För användning med (applikation) | Isolering av svampar |
| Inkubationsförhållanden | 20 °C till 25 °C |
| Inkubationstid | 48 timmar. till 5 dagar |
| pH | 5.6± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |