Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar
Produktkod. 12967158
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
90 mm plåt
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Tillverkningsursprung Förpackningsstorlek
12967158 10/Pk. 90 mm monoplate Storbritannien -
11963662 10/Pk. 90 mm plåt Storbritannien Paket med 10
10230103 10/Pk. 90 mm monoplate Tyskland Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12967158 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO0160A
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, svampar och jästsvampar, såsom Candida albicans , på en förberedd mediaplatta som är färdig att använda.
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, svampar och jästsvampar, såsom Candida albicans , med surt pH Thermo Scientific™ Sabouraud Glukosagar.
Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan sålunda lätt identifieras enligt de vanliga makroskopiska egenskaperna. Infektioner orsakade av Candida spp. är olika, allt från ytliga och lokala till djupt rotade och spridda. Candida albicans och Candida glabrata utgör 70-80 % av jästisolaten som utvinns från patienter med invasiv sjukdom. Detta odlingsmedium, även tillgängligt i pulverform, har tillämpningar inom miljöövervakning och sterilitetstestning, vilket gör det möjligt att snabbt vidta korrigerande åtgärder om oacceptabla nivåer av mikrobiell belastning tyder på att processkontrollen har förfallit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
&Remel handel; och &Oxoidhandel; produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med BP/EP/JP/USP.
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.