Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar
Produktkod. p-4522926
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
90 mm plåt
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11963662
Brand: Thermo Scientific™ PO0410B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, svampar och jästsvampar, såsom Candida albicans , på en förberedd mediaplatta som är färdig att använda.
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, svampar och jästsvampar, såsom Candida albicans , med surt pH Thermo Scientific™ Sabouraud Glukosagar.
Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan sålunda lätt identifieras enligt de vanliga makroskopiska egenskaperna. Infektioner orsakade av Candida spp. är olika, allt från ytliga och lokala till djupt rotade och spridda. Candida albicans och Candida glabrata utgör 70-80 % av jästisolaten som utvinns från patienter med invasiv sjukdom. Detta odlingsmedium, även tillgängligt i pulverform, har tillämpningar inom miljöövervakning och sterilitetstestning, vilket gör det möjligt att snabbt vidta korrigerande åtgärder om oacceptabla nivåer av mikrobiell belastning tyder på att processkontrollen har förfallit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19.5± 1,0 g
Förpackningstyp Triple Wrapped - Bestrålad
Kvantitet 10/Pk.