Läs mer
Scharlab Sabouraud Dextrose Agar
:
Sabouraud Dextrosagar; Form: Solid
Beskrivning
- BAM/EP/HP/ISO/USP
- Fast medium för uppräkning och odling av svampar
- Enligt Pharmacopeial Harmonized Method och ISO 13681 standard.
- Detta medium behöver tillsätta Chloramphenicol Selective Supplement (Art. Nr. 06-118-LYO1) och Oxytetracycline Selective Supplement (Art. Nr. 06-115LYO1).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13681 |
| Form | Solid |
| Medietyp | Sabouraud Dextrose Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | D(+)-glukos 40,00 g/l, köttpepton 5,00 g/l, kaseinpepton 5,00 g/l, agar 15,00 g/l |
| För användning med (applikation) | Uppräkning och odling av svampar |
| Inkubationsförhållanden | 20 °C till 25 °C |
| Inkubationstid | ≤5 dagar |
| pH | 5.6± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |