Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol
Beskrivning
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, svampar och jästsvampar, såsom Candida albicans , med surt pH Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol.
Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan sålunda lätt identifieras enligt de vanliga makroskopiska egenskaperna. Infektioner orsakade av Candida spp. är olika, allt från ytliga och lokala till djupt rotade och spridda. Candida albicans och Candida glabrata utgör 70 till 80 % av jästisolaten som återvunnits från patienter med invasiv sjukdom.
Detta odlingsmedium, även tillgängligt i pulverform, har tillämpningar inom miljöövervakning och sterilitetstestning, vilket gör det möjligt att snabbt vidta korrigerande åtgärder om oacceptabla nivåer av mikrobiell belastning tyder på att processkontrollen har förfallit.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Medietyp | SDA med CAM (Deep Fill) |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 22,75g± 0,75 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |