Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol och Actidon
Beskrivning
Isolera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar i kliniska och miljömässiga prover med det sura Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol och Actidon. Det låga pH-värdet stödjer tillväxten av svampar samtidigt som det hämmar bakterietillväxt i blandade prover. Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan därför lätt identifieras enligt de vanliga makroskopiska karaktärerna som beskrivs av Sabouraud 1 . Tillägget av antimikrobiella medel för att hämma bakterier för isolering av patogena svampar har beskrivits av flera arbetare 2,3,4,5,6,7 .
Använd Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol och Actidon för isolering av dermatofyter och andra patogena svampar. Mediet ger tillförlitliga resultat med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum och Candida albicans .
- Lämplig för identifiering av patogena svampar från material som innehåller ett stort antal andra svampar eller bakterier.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Sabouraud Dextrosagar med Kloramfenikol och Actidon |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 19,5 g ±1,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |