Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar Kontaktplatta
Produktkod. 12952598
Produktkod. 12952598
Brand: Thermo Scientific™ PO0192C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera, odla och särskilj dermatofyter, svampar och jästsvampar med denna formulering i ett kontaktplattaformat för enkel provyta.
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar med hjälp av surt pH Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar Kontaktplatta. Det låga pH-värdet stödjer tillväxten av svampar samtidigt som det hämmar bakterietillväxt i blandade prover. Svampar behåller sitt typiska utseende och kan därför lätt identifieras enligt makroskopiska standardtecken som beskrivs av Sabouraud 1 . Mediet ger tillförlitliga resultat med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum och Candida albicans .
Utför enkel ytprovtagning med lätthanterlig Sabouraud Dextrose Agar Kontaktplatta med GripFit™ teknologi.
  • Lätthanterlig kupol: format bottenformat för enkel ytprovtagning.
  • Konsekventa prestanda: slät, jämn agaryta säkerställd genom specialiserad tillverkningsprocess
  • Lätt att stapla ger mer stabilitet under hantering och transport.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific Kontaktplattor, som har en kupolformad botten. GripFit™ Tekniken gör tallrikarna lätta att hantera och säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen, samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning. Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plattorna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma ytområdenas mikrobiella renhet och hjälper till att kontrollera osynliga faror förknippade med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2 °C till 12 °C
Ursprungsland Wesel, Tyskland
Beskrivning Sabouraud Dextrose Agar Kontaktplattor
Formatera 55 mm kontaktplatta
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 13,5 g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.