Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud dextrosagar (uttorkad)
Produktkod. p-6357155
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10566143 5 kg 5kg
10086012 500 g 500g
12696688 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10566143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0041T
Identifiera dermatofyter och andra svampar och jästsvampar med det sura Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar.
Identifiera dermatofyter och andra svampar och jästsvampar i kliniska prover och miljöprover med det sura Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar. Det låga pH-värdet stödjer tillväxten av svampar samtidigt som det hämmar bakterietillväxt i blandade prover. Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan därför lätt identifieras enligt makroskopiska standardkaraktärer.
Odla och särskilja svampar med Oxoid Sabouraud Dextrose Agar, en modifiering av Sabouraud agar (Carlier 1 ). Mediet används ofta tillsammans med antibiotika för isolering av patogena svampar från material som innehåller ett stort antal andra svampar eller bakterier.
Georg et al.2 tillsattes aseptiskt 0,5 g cykloheximid, 20 000 enheter penicillin och 40 000 enheter streptomycin till varje liter autoklaverat, kylt medium. Cryptococcus neoformans , Aspergillus fumigatus och Allescheria boydii är känsliga för cykloheximid; Actinomyces bovis och Nocardia asteroides är känsliga för penicillin och streptomycin. Alternativt kan man tillsätta 0,4 g kloramfenikol och 0,05 g cykloheximid till varje liter rekonstituerat medium före autoklavering (Ajello 3 ). Samma mikroorganismer är känsliga för denna nya kombination (se Dermasel Selective Supplement SR0075E).
Williams Smith& Jones 4 anställd Oxoid Sabouraud dextrosagar, innehållande 20 000 enheter penicillin och 0,04 g neomycin per liter, för räkning av jästsvampar i grisens matsmältningsorgan. Hantschke 5 använde kolistin, novobiocin och cykloheximid för att isolera Candida albicans . Dolan 6 använde gentamicin, kloramfenikol och cykloheximid för selektiv isolering av patogena svampar.
Oxoid Sabouraud dextrosagar kan också användas som bas för ett Pagano-Levin-medium 7 för isolering av Candida albicans . 0,1 g trifenyltetrazoliumklorid (som en filtersteriliserad lösning) tillsätts till varje liter autoklaverat smält medium kylt till 55 °C. Mediet görs vanligtvis hämmande för de flesta icke-patogena svampar och bakterier genom tillsats av antibiotika, som ovan. Efter inkubation i tre dagar vid °25 C är Candida albicans -kolonierna opigmenterade eller ljusrosa medan andra Candida- arter och andra svampar bildar djupare rosa eller röda kolonier. Testet är lämpligt för screening, men andra diagnostiska kriterier bör också användas för identifiering av Candida albicans8
Kombinationen av cykloheximid och kloramfenikol hämmar många patogena svampar 2 . Mycelfasen av Histoplasma capsulatum , Paracoccidioides brasiliensis , Sporothrix schoenckii och Blastomyces dermatitidis hämmas emellertid inte av dessa antibiotika när de inkuberas vid 25-30 °C9 .
Kontrollera relevant hälso- och säkerhetsdokumentation innan du arbetar med cyklohexamid. Vissa av de patogena svamparna kan producera infektiösa sporer som lätt sprids i laboratoriet. Sådana organismer bör endast undersökas i ett skyddsskåp.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Sabouraud Dextrose Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 5 kg