Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplatta
Beskrivning
Isolera, odla och differentiera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar med surt pH Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplatta. Det låga pH-värdet stödjer tillväxten av svampar samtidigt som det hämmar bakterietillväxt i blandade prover. Svampar bibehåller sitt typiska utseende och kan därför lätt identifieras enligt makroskopiska standardtecken som beskrivs av Sabouraud 1 . Tillsatsen av Kloramfenikol underlättar selektiv isolering av patogena svampar.
Utför enkel ytprovtagning med lätthanterlig Sabouraud Dextrose Agar Contact Plate.
- Lämplig för identifiering av patogena svampar från material som innehåller ett stort antal andra svampar eller bakterier
- Lätthanterligt kontaktplattaformat för enkel ytprovtagning
- Konsekventa prestanda: slät, jämn agaryta säkerställd genom specialiserad tillverkningsprocess
- Lätt att stapla ger mer stabilitet under hantering och transport.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific Kontaktplattor, som har en kupolformad botten.
Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plåtarna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Honungsgul, transparent |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar Kontaktplatta |
| Formatera | Kontaktplatta |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 13,5 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Lådor med 2 x 10 tallrikar inslagna i film |
| Kvantitet | 2 x 10/Pk. |