Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar
Produktkod. 10016732
Produktkod. 10016732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5070A
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar i kliniska och miljömässiga prover med detta färdiga, selektiva medium.
Isolera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar i kliniska och miljömässiga prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selektiv Agar. Mediets sura pH stöder tillväxten av svampar samtidigt som det hämmar bakterietillväxt i blandade prover. Svampar bibehåller sitt typiska kulturella utseende och kan därför lätt identifieras enligt de makroskopiska karaktärer som beskrivs av Sabouraud 1 . Tillsatsen av kloramfenikol hämmar bakteriella föroreningar för selektiv isolering av svampar.
Använd Sabouraud Glucose Chloramphenicol Selective Agar för isolering av dermatofyter och andra patogena svampar. Mediet ger tillförlitliga resultat med Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophytonmentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum och Candida albicans 2 .
  • Lämplig för identifiering av patogena svampar från material som innehåller ett stort antal andra svampar eller bakterier
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Elfenben
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Kvantitet 10/Pk.