Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose Selective Agar med Gentamicin och Kloramfenikol
Produktkod. 13255359
Produktkod. 13255359 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5096A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    133.57 SEK / Paket med 10
    Save 1.43 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Isolera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar med detta sura pH-medium.
Selektivt upptäcka och isolera dermatofyter, andra svampar och jästsvampar med Thermo Scientific™ Sabouraud Glukosagar med Gentamicin och Kloramfenikol. Användningen av gentamicin och kloramfenikol leder till följande selektiva effekter med endast minimala kompromisser av tillväxtegenskaperna: Kloramfenikol är ett bredbandsantibiotikum som dämpar grampositiva och gramnegativa bakterier samt syraresistenta baciller; emellertid är tillväxten av Pseudomonas -arter endast något undertryckt medan gentamicin är särskilt effektivt mot P. aeruginosa .
Dermatofyter och svampar växer i typiska, karakteristiska koloniformer på Sabouraud Glucose Agar med Gentamicin och Kloramfenikol. T. rubrum bildar till exempel 2 till 3 cm stora, krämfärgade kolonier med vita sporer och rosafärgad undersida, medan A. niger bildar ca. 3 till 5 cm stora, vita kolonier med svarta sporer och C . albicans bildar 2 till 3 mm stora, gulaktiga och runda kolonier. För ytterligare, detaljerade kolonibeskrivningar, se den mykologiska litteraturen, t.ex. Seeliger 1 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Beskrivning Sabouraud Glucose Selective Agar med Gentamicin och Kloramfenikol
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.
För in vitro-diagnostik.