Läs mer
Sabutoclax, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sabutoclax |
| CAS | 1228108-65-3 |
| Molekylformel | C42H40N2O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | BI 97C1, (1R)-1,1',6,6',7,7'-Hexahydroxy-3,3'-dimethyl-N5,N5'-bis[(2R)-2-phenylpropyl]-[2,2'-binaphthalene]-5,5'-dicarboxamide |
| LEDER | Cl.CN(C)[C@H](C)Cc1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 700.78 |