Läs mer
Saccharin 1-methylimidazole, MedChemExpress
Produktkod. 16440857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16440857 50 mg 50mg
16435406 100 mg -
16414558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16440857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112060
MedChemExpress Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saccharin 1-methylimidazole
CAS 482333-74-4
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H11N3O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (376.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC=C1)NS2(=O)=O.CN3C=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 265.29
Formel vikt 265.29
Procent renhet 98.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death