Läs mer
Sackarin, 98+%
Produktkod. 10235340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235340 500 g Plastflaska 500g
10447730 100 g Plastflaska 100g
11915581 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10235340 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 149005000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-07-2
Molekylformel C7H5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 183.18
InChI-nyckel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC-namn 1,1-dioxo-l,2-bensotiazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Saccharin
Smältpunkt 226,0 °C till 230,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% (105 °C, 2 timmar) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1g/31 ml alkohol - 1 g/12 ml aceton, 1 g/50 ml glycerol, löslig i amylacetat och etylacetat, lätt löslig i kloroform och eter, löslig i dil. lösning av ammoniak
Formel vikt 183.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.