Specifikationer
| CAS | 81-07-2 |
| Smältpunkt | 226 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 2 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Molekylformel | C7H5NO3S |
| MDL-nummer | 5866 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose |
| InChI-nyckel | CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |