Läs mer
Saccharin N-(2-Acetic Acid Ethyl Ester)(Piroxicam Impurity E), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 24683-20-3 |
| Molekylformel | C11 H11 N O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.27 |
| Formel vikt | 269.0358 |