missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saccharin N-(2-Acetic Acid Isopropyl Ester)(Piroxicam Impurity F), TRC

Produktkod. 30415482
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415482 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS080830100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
CAS 76508-37-7
Molekylformel C12 H13 N O5 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5S/c1-8(2)18-11(14)7-13-12(15)9-5-3-4-6-10(9)19(13,16)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 283.3
Formel vikt 283.0514
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.