Läs mer
Saccharin N-(2-Acetic Acid Isopropyl Ester)(Piroxicam Impurity F), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 76508-37-7 |
| Molekylformel | C12 H13 N O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Methylethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-8(2)18-11(14)7-13-12(15)9-5-3-4-6-10(9)19(13,16)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.3 |
| Formel vikt | 283.0514 |