Läs mer
Saccharin, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810771
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810771 1 kg 1kg
15800771 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810771 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201281000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-07-2
Specifikationer
Smältpunkt 228°C to 230°C
MDL-nummer MFCD00005866
Kvantitet 1 kg
Synonym Saccharin, Saccharin
Molekylvikt (g/mol) 183.18