Läs mer
Saccharin Sodium Dihydrate, 98.0+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10192440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192440 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10192440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0080/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 6155-57-3
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C7H9NNaO5S
MDL-nummer 151213
Synonym saccharin sodium dihydrate, saccharin sodium, sodium saccharin, saccharin soluble, saccharin sodium salt hydrate, 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,1-dioxide, sodium salt, dihydrate, o-sulfobenzimide sodium salt, 2-sulfobenzoic acid imide sodium salt, saccharin sodium salt dihydrate, c7h4nnao3s.2h2o
InChI-nyckel UQKRDMFNUSMUCB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O.O.O.[Na]
IUPAC-namn 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one;sodium;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 242.201
PubChem CID 46942257
Formel vikt 241.198g/mol
Förpackning Plastic powder jar