Läs mer
Saccharin, sodium salt hydrate, 99+%
Produktkod. 10722271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722271 250 g Plastflaska -
10553391 1 kg Plastflaska 1kg
10145113 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223372500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82385-42-0
Molekylformel C7H4NNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 205.16
MDL-nummer MFCD00149605
InChI-nyckel OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC-namn 1,1-dioxo-1,2-bensotiazol-3-on; molekylärt väte; natrium; hydrat
LEDER [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saccharin, sodium salt hydrate
Namnnotering 99+%
Färg Färglös till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 27,17
Merck Index 10,8171
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Formel vikt 205.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.