Läs mer
Sampling Systems™ Säckprovtagare
Produktkod. 15869251 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
420 mm
Tips Typ:
Avsluta med flaskadapter
Vanlig ände
Ändlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869251
Brand: Sampling Systems™ 1320B01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Säckprovtagare är ett snabbt och effektivt sätt att få prover på ämnena i säckar och påsar.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • En enda poäng
  • För att ta prover från säckar
Specifikationer
Produkttyp Säckprovtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Tips Typ Ändlock
För användning med (applikation) Provtagning
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) kärna 22 mm
Längd (metrisk) 420 mm