Description
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- En enda poäng
- För att ta prover från säckar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Säckprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Tips Typ | Avsluta med flaskadapter |
| För användning med (applikation) | Provtagning |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) kärna | 22 mm |
| Längd (metrisk) | 420 mm |