Läs mer
Tocris Bioscience™ Saclofen
Beskrivning
Selective antagonist at GABAB receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saclofen |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 249.72 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.71 |