missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Saclofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saclofen |
| CAS | 125464-42-8 |
| Molekylformel | C9 H12 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Saclofen, β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14) |
| LEDER | NCC(CS(=O)(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-amino-2-(4-chlorophenyl)propane-1-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.714 |
| Formel vikt | 249.023 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?