Läs mer
Sacubitril-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril succinate-d4 |
| CAS | 1884269-07-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 2H4 H25 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl-2,2,3,3-d4)amino]-α-methyl-','α-ethyl ester','(αR,γS)-, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl-2,2,3,3-d4)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl-2,2,3,3-d4)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU 377-d4, Sacubitril-d4, Sacubitril-D4 (succinate-D4), Sucabitril-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m1/s1/i13D2,14D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuterio-4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.52 |
| Visa mer |