Läs mer
Sacubitril hemicalcium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Sacubitril hemicalcium salt (AHU-377 hemicalcium salt) is a potent NEP inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril hemicalcium salt is a component of the heart failure medicine LCZ696.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril hemicalcium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1369773-39-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28Ca0.5NO5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | AHU-377 hemicalcium salt |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (290.35 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |