Läs mer
Sacubitril, MedChemExpress
Beskrivning
Sacubitril (AHU-377) is a potent and orally active NEP (neprilysin) inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril is a component of the heart failure medicine LCZ696. Sacubitril can be used for the research of heart failure, hypertension and COVID-19.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 149709-62-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AHU-377 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (243.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |