missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sacubitril Sodium, Mikromol
Beskrivning
Sacubitril Sodium, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril Sodium |
| CAS | 149690-05-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sacubitril Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H28 N O5 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?