Läs mer
Sacubitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril |
| CAS | 149709-62-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H29 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-','α-ethyl ester','(αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-','ethyl ester','[S-(R*,S*)]-, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU 377, Sacubitril, Sucabitril |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.49 |
| Visa mer |