Läs mer
Sacubitril/Valsartan, MedChemExpress
Beskrivning
Sacubitril/Valsartan (LCZ696), comprised Valsartan and Sacubitril (AHU377) in 1:1 molar ratio, is a first-in-class, orally bioavailable, and dual-acting angiotensin receptor-neprilysin (ARN) inhibitor for hypertension and heart failure. Sacubitril/Valsartan ameliorates diabetic cardiomyopathy by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sacubitril/Valsartan |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 936623-90-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C48H55N6Na3O8.2.5H2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LCZ696 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (104.39 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.19 mM) |
| Visa mer |