Läs mer
Sacubitrilat, MedChemExpress
Produktkod. 16437428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16437428 10 mg
16480296 2 mg
16429907 5 mg
16413586 25 mg
16403457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16437428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17620
MedChemExpress Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sacubitrilat
Fysisk form Solid
CAS 149709-44-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25NO5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Desethyl Sacubitril LBQ-657
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.80 mM)
LEDER [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(O)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 383.44
Formel vikt 383.44
Procent renhet 99.36%