Läs mer
SAENTA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAENTA |
| CAS | 130117-76-9 |
| Molekylformel | C19 H23 N7 O5 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N7O5S/c20-5-6-32-8-13-15(27)16(28)19(31-13)25-10-24-14-17(22-9-23-18(14)25)21-7-11-1-3-12(4-2-11)26(29)30/h1-4,9-10,13,15-16,19,27-28H,5-8,20H2,(H,21,22,23)/t13-,15-,16-,19-/m1/s1 |
| LEDER | NCCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4R,5R)-2-(2-aminoethylsulfanylmethyl)-5-[6-[(4-nitrophenyl)methylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.49 |
| Formel vikt | 461.1481 |