Läs mer
Gilson™ Säker aspirationsstation
Produktkod. 17193574 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Storbritannien
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
17193574 Storbritannien
17102225 Europa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17193574 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F110746
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Safe Aspiration Station är ett fristående motoriserat vakuumsystem för snabb och enkel aspiration av biologisk flytande avfallshantering. Stationen erbjuder justerbar aspirationshastighet och handtag. Idealiskt för ELISA tester, cellodling och annan förorenad eller farlig vätskeaspiration och avfallshantering.
Säkert och fritt från föroreningar
  • Sluten, fristående design för att förhindra föroreningsrisker
  • Alla delar i kontakt med vätskor är fullt autoklavbara
  • Utrustad med ett nivådetekteringssystem för att förhindra vätskeöverflöde
  • Har ett inbyggt hydrofobt filter som fångar aerosoler för säker bortskaffning
Anpassningsbar
  • Olika adaptrar ingår som ska monteras på handoperatören
  • Justerbar aspirationsnivå indikeras av en LED-panel
  • Modulär design möjliggör snabb och exakt aspiration av vätskor
Bekvämt
  • Lätt att använda på en bänk eller i laminärflödesskåp
  • Alltid redo att användas genom att helt enkelt trycka på knappen på handoperatören
  • Ergonomisk handoperatör kan förvaras på flaskhandtaget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Utmatningshastighet 17 ml/s.
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje MLH:s produktlinje
Sterilitet Icke-steril
Typ Motoriserat vakuum
Volym (metrisk) 4 L
Pluggtyp Storbritannien