Läs mer
Sartorius Safe-Cone-filter
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.83 mm
2.51 mm
3.15 mm
5.33 mm
6.73 mm
Typ:
Plus
Standard
För användning med (applikation):
Allmänna tillämpningar
Radioaktivt arbete, cellodling, bakteriellt och virologiskt arbete, molekylärbiologi
För användning med (utrustning):
100 μL pipett
1000 μL pipett
1000/1200 μL pipett
20/50 μL pipett
200/300 μL pipett
5000 μL pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Skydd för pipetter och prover
- Fungerar som en sista barriär mot pipettens inre komponenter
- Skyddar pipetten och provet från kontaminering
- Förlänger pipettens livslängd och minskar underhållsintervallerna
- Kostnadseffektiva, utbytbara filter tillverkade av polyeten
- Standard Safe-Cone-filter: För allmänna applikationer och kan användas för samma typ av arbete som Plusfiltret, men behöver bytas oftare
- Plus Safe-Cone-filter: Självförslutande filter avsedda för mer krävande tillämpningar, såsom radioaktivt arbete, cellodling, bakteriellt och virologiskt arbete och molekylärbiologi
- Hur ofta filtret byts beror på applikationen och provet
- Bör bytas dagligen (eller efter 50 till 250 pipetteringar) eller omedelbart vid överaspiration
- För att säkerställa användarens säkerhet bör pincett användas för att byta filtret
- Rengör dessutom spetskonen med etanol (70 %) innan du sätter ihop ett nytt filter
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med | Pipetttips |
| Material | Polyeten |
| Typ | Standard |
| För användning med (applikation) | Allmänna tillämpningar |
| För användning med (utrustning) | 1000/1200 μL pipett |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.33 mm |